Drukuj
Kwas diglikolowy 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR55403-100G OR55403-500G
APOSOR55403-100GEA 691 PLN
APOSOR55403-100G APOSOR55403-500G
Kwas diglikolowy 98%
Kwas diglikolowy
Formuła: C₄H₆O₅
Temp. topnienia: 140…145 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004309
Numer CAS: 110-99-6