Drukuj
3,4,5-Trimethylaniline 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR55349-5G OR55349-1G OR55349-25G
APOSOR55349-5GEA 472 PLN
APOSOR55349-5G APOSOR55349-1G APOSOR55349-25G
3,4,5-Trimethylaniline 98%
3,4,5-Trimethylaniline
Formuła: C₉H₁₃N
Temp. topnienia: 79…80 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00130022
Numer CAS: 1639-31-2
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III