Drukuj
naftalene-1,3-diol 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Naphthalene-1,3-diol, Naphthalene-1,3-diol
OR55332-1G OR55332-25G OR55332-5G
APOSOR55332-1GEA 182 PLN
APOSOR55332-1G APOSOR55332-25G APOSOR55332-5G
naftalene-1,3-diol 99%
naftalene-1,3-diol
Formuła: C₁₀H₈O₂
Temp. topnienia: 123…126 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003965
Numer CAS: 132-86-5