Drukuj
3-Chloro-(4-ethoxycarbonyl)phenylboronic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: (3-Chloro-4-(ethoxycarbonyl)phenyl)boronic acid, 3-Chloro-4-(ethoxycarbonyl)phenylboronic acid
OR5532-1G OR5532-5G
APOSOR5532-1GEA 487 PLN
APOSOR5532-1G APOSOR5532-5G
3-Chloro-(4-ethoxycarbonyl)phenylboronic acid 98%
3-Chloro-(4-ethoxycarbonyl)phenylboronic acid
Formuła: C₉H₁₀BClO₄
Temp. topnienia: 122…126 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD06659875
Numer CAS: 850568-11-5