Drukuj
4,5-Dibromo-1,2-phenylenediamine 97+%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 1,2-Diamino-4,5-dibromobenzene, 4,5-Dibromobenzene-1,2-diamine
OR55318-25G OR55318-100G
APOSOR55318-25GEA 656 PLN
APOSOR55318-25G APOSOR55318-100G
4,5-Dibromo-1,2-phenylenediamine 97+%
4,5-Dibromo-1,2-phenylenediamine
Formuła: C₆H₆Br₂N₂
MW: 265.94 g/mol
Temp. topnienia: 137 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00795598
Numer CAS: 49764-63-8