Drukuj
1-Bromo-2-butyn 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR5530-25G OR5530-5G OR5530-100G
APOSOR5530-25GEA 160 PLN
APOSOR5530-25G APOSOR5530-5G APOSOR5530-100G
1-Bromo-2-butyn 98%
1-Bromo-2-butyn
Formuła: C₄H₅Br
Temp. Wrzenia: 123…125 °C
Gęstość: 1,519 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 36 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00190233
Numer CAS: 3355-28-0
Jednostka: 1993
ADR: 3,III