Drukuj
3-Phenyl-2-propyn-1-ol 98+%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 3-Phenylprop-2-yn-1-ol
OR5529-100G OR5529-25G OR5529-5G
APOSOR5529-100GEA 1470 PLN
APOSOR5529-100G APOSOR5529-25G APOSOR5529-5G
3-Phenyl-2-propyn-1-ol 98+%
3-Phenyl-2-propyn-1-ol
Formuła: C₉H₈O
MW: 132.16 g/mol
Temp. Wrzenia: 129…130 °C/10mmHg
Gęstość: 1.06 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00040914
Numer CAS: 1504-58-1