Drukuj
1,4-Dichloro-2-butyne 98+%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR5528-25G OR5528-5G OR5528-100G
APOSOR5528-25GEA 232 PLN
APOSOR5528-25G APOSOR5528-5G APOSOR5528-100G
1,4-Dichloro-2-butyne 98+%
1,4-Dichloro-2-butyne
Formuła: C₄H₄Cl₂
Temp. Wrzenia: 165…168 °C
Gęstość: 1,258 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 160 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000981
Numer CAS: 821-10-3
Numer WE (dawny EINECS): 212-474-8
Jednostka: 2810
ADR: 6.1,II