Drukuj
1,3-Benzenedithiol
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Benzene-1,3-dithiol
OR55264-1G OR55264-5G
APOSOR55264-1GEA 479 PLN
APOSOR55264-1G APOSOR55264-5G
1,3-Benzenedithiol
1,3-Benzenedithiol
Formuła: C₆H₆S₂
MW: 142.25 g/mol
Temp. Wrzenia: 244 °C
Temp. topnienia: 24…25 °C
Gęstość: 1.24 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 113 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004842
Numer CAS: 626-04-0