Drukuj
3-Heksyn 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR5524-25G OR5524-5G
APOSOR5524-25GEA 516 PLN
APOSOR5524-25G APOSOR5524-5G
3-Heksyn 99%
3-Heksyn
Formuła: C₆H₁₀
Temp. Wrzenia: 80…82 °C
Gęstość: 0,723 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: –14 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009381
Numer CAS: 928-49-4
Numer WE (dawny EINECS): 213-173-4
Jednostka: 3295
ADR: 3,II