Drukuj
7-Octenoic acid
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR55219-1G OR55219-5G
APOSOR55219-1GEA 482 PLN
APOSOR55219-1G APOSOR55219-5G
7-Octenoic acid
7-Octenoic acid
Formuła: C₈H₁₄O₂
Gęstość: 0,925 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD02258724
Numer CAS: 18719-24-9
Jednostka: 3265
ADR: 8,III