Drukuj
4-tert-Butylphthalonitrile
Dostawca: Apollo Scientific
OR55214-25G OR55214-5G
APOSOR55214-25GEA 2300 PLN
APOSOR55214-25G APOSOR55214-5G
4-tert-Butylphthalonitrile
4-tert-Butylphthalonitrile
Formuła: C₁₂H₁₂N₂
Temp. Wrzenia: 165 °C
Temp. topnienia: 60 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00060112
Numer CAS: 32703-80-3