Drukuj
trans-4-Hydroxycinnamic acid
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: p-Coumaric acid, trans-p-Cumaric Acid, trans-p-Coumaric Acid
OR55198-100G OR55198-25G OR55198-5G
APOSOR55198-100GEA 1070 PLN
APOSOR55198-100G APOSOR55198-25G APOSOR55198-5G
trans-4-Hydroxycinnamic acid
trans-4-Hydroxycinnamic acid
Formuła: C₉H₈O₃
MW: 164.16 g/mol
Temp. topnienia: 214 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004399
Numer CAS: 501-98-4