Drukuj
Diethylene glycol monobenzyl ether 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-[2-(Benzyloxy)ethoxy]ethanol, 2-(2-(Benzyloxy)ethoxy)ethanol
OR55194-100G OR55194-1KG OR55194-500G
APOSOR55194-100GEA 474 PLN
APOSOR55194-100G APOSOR55194-1KG APOSOR55194-500G
Diethylene glycol monobenzyl ether 98%
Diethylene glycol monobenzyl ether
Formuła: C₁₁H₁₆O₃
Gęstość: 1,08 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 158 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00029649
Numer CAS: 2050-25-1