Drukuj
Boc-L-β-homovaline 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR55192-1G OR55192-5G
APOSOR55192-1GEA 144 PLN
APOSOR55192-1G APOSOR55192-5G
Boc-L-β-homovaline 98%
Boc-L-beta-homovaline
Formuła: C₁₁H₂₁NO₄
Temp. topnienia: 115…120 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01076232
Numer CAS: 183990-64-9