Drukuj
4-Pentyn-1-ol 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR5518-5G OR5518-25G OR5518-100G
APOSOR5518-5GEA 110 PLN
APOSOR5518-5G APOSOR5518-25G APOSOR5518-100G
4-Pentyn-1-ol 95%
4-Pentyn-1-ol
Formuła: C₅H₈O
Temp. Wrzenia: 154…155 °C
Gęstość: 0,904 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 62 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00002974
Numer CAS: 5390-04-5
Numer WE (dawny EINECS): 226-383-6