Drukuj
5-Bromo-1,3-benzodioxole 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 4-Bromo-1,2-(methylenedioxy)benzene, 5-Bromobenzo[d][1,3]dioxole
OR55178-100G OR55178-500G
APOSOR55178-100GEA 182 PLN
APOSOR55178-100G APOSOR55178-500G
5-Bromo-1,3-benzodioxole 95%
5-Bromo-1,3-benzodioxole
Formuła: C₇H₅BrO₂
Temp. Wrzenia: 85…86 °C/1mmHg
Gęstość: 1,669 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 113 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00005821
Numer CAS: 2635-13-4