Drukuj
Kwas oktadecylofosfonowy 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR55172-5G OR55172-25G
APOSOR55172-5GEA 110 PLN
APOSOR55172-5G APOSOR55172-25G
Kwas oktadecylofosfonowy 97%
Kwas oktadecylofosfonowy
Formuła: C₁₈H₃₉O₃P
Temp. topnienia: 92…98 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00015838
Numer CAS: 4724-47-4