Drukuj
1,7-Dibromo-3,4,9,10-perylenetetracarboxylic dianhydride ≥95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR55149-1G OR55149-5G OR55149-10G
APOSOR55149-1GEA 160 PLN
APOSOR55149-1G APOSOR55149-5G APOSOR55149-10G
1,7-Dibromo-3,4,9,10-perylenetetracarboxylic dianhydride ≥95%
1,7-Dibromo-3,4,9,10-perylenetetracarboxylic dianhydride
Formuła: C₂₄H₆Br₂O₆
Temp. topnienia: 360 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD11870875
Numer CAS: 118129-60-5