Drukuj
Cyjanooctan tert-butylu
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: tert-Butyl 2-cyanoacetate
OR55135-100G OR55135-250G OR55135-25G
APOSOR55135-100GEA 392 PLN
APOSOR55135-100G APOSOR55135-250G APOSOR55135-25G
Cyjanooctan tert-butylu
Cyjanooctan tert-butylu
Formuła: C₇H₁₁NO₂
MW: 141.17 g/mol
Temp. Wrzenia: 67…68 °C
Gęstość: 0.987 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 119 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00001938
Numer CAS: 1116-98-9
Numer WE (dawny EINECS): 214-243-7