Drukuj
2,4-Dichloro-3-nitrophenol
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR5510-100MG OR5510-1G OR5510-250MG
APOSOR5510-100MGEA 291 PLN
APOSOR5510-100MG APOSOR5510-1G APOSOR5510-250MG
2,4-Dichloro-3-nitrophenol
2,4-Dichloro-3-nitrophenol
Formuła: C₆H₃Cl₂NO₃
MW: 208 g/mol
Temp. topnienia: 85…89 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD08059572
Numer CAS: 38902-87-3
Jednostka: 2811
ADR: 6.1 III