Drukuj
(Ethoxycarbonylmethyl)dimethylsulphonium bromide
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: (2-Ethoxy-2-oxoethyl)(dimethyl)sulphonium bromide
OR5509-10G OR5509-50G
APOSOR5509-10GEA 408 PLN
APOSOR5509-10G APOSOR5509-50G
(Ethoxycarbonylmethyl)dimethylsulphonium bromide
(Ethoxycarbonylmethyl)dimethylsulphonium bromide
Formuła: CH₃CH₂O₂CCH₂S(CH₃)₂Br
MW: 229.14 g/mol
Temp. topnienia: 80 °C (temp. rozkładu)
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00830557
Numer CAS: 5187-82-6
Numer WE (dawny EINECS): 225-968-3