Drukuj
Tigloyl chloride
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR55081-1G OR55081-5G
APOSOR55081-1GEA 489 PLN
APOSOR55081-1G APOSOR55081-5G
Tigloyl chloride
Tigloyl chloride
Formuła: C₅H₇ClO
Temp. Wrzenia: 145 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00800725
Numer CAS: 35660-94-7
Jednostka: 3286
ADR: 3+6.1+8,II