Drukuj
Bezwodnik cytrakonowy 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 3-Methylfuran-2,5-dione
OR5508-100G OR5508-25G OR5508-250G
APOSOR5508-100GEA 218 PLN
APOSOR5508-100G APOSOR5508-25G APOSOR5508-250G
Bezwodnik cytrakonowy 99%
Bezwodnik cytrakonowy
Formuła: C₅H₄O₃
MW: 112.08 g/mol
Temp. Wrzenia: 213…215 °C
Temp. topnienia: 44475 °C
Gęstość: 1.245 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 101 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00005522
Numer CAS: 616-02-4
Numer WE (dawny EINECS): 210-459-0
Jednostka: 2922
ADR: 8+6.1 III