Drukuj
1-Benzyl-2-pyrrolidinone 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR55077-100G OR55077-500G
APOSOR55077-100GEA 812 PLN
APOSOR55077-100G APOSOR55077-500G
1-Benzyl-2-pyrrolidinone 99%
1-Benzyl-2-pyrrolidinone
Formuła: C₁₁H₁₃NO
Gęstość: 1,095 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 113 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003195
Numer CAS: 5291-77-0