Drukuj
Diethyl furan-2,5-dicarboxylate 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR55064-5G OR55064-25G
APOSOR55064-5GEA 131 PLN
APOSOR55064-5G APOSOR55064-25G
Diethyl furan-2,5-dicarboxylate 99%
Diethyl furan-2,5-dicarboxylate
Formuła: C₁₀H₁₂O₅
Temp. topnienia: 45…47 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00449457
Numer CAS: 53662-83-2