Drukuj
(S)-(+)-2-Chloro-1-phenylethanol
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: (S)-2-Chloro-1-phenylethanol, (S)-(+)-alpha-(Chloromethyl)benzyl alcohol
OR55062-1G OR55062-250MG
APOSOR55062-1GEA 400 PLN
APOSOR55062-1G APOSOR55062-250MG
(S)-(+)-2-Chloro-1-phenylethanol
(S)-(+)-2-Chloro-1-phenylethanol
Formuła: C₈H₉ClO
Gęstość: 1,185 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 113 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00077692
Numer CAS: 70111-05-6