Drukuj
Tetrahydrotiofen-3-on
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Dihydrothiophen-3(2H)-one, 4,5-Dihydrothiophen-3(2H)-one, 4,5-Dihydro-3(2H)-thiophenone
OR5506-100G OR5506-25G OR5506-5G
APOSOR5506-100GEA 218 PLN
APOSOR5506-100G APOSOR5506-25G APOSOR5506-5G
Tetrahydrotiofen-3-on
Tetrahydrotiofen-3-on
Formuła: C₄H₆OS
Temp. Wrzenia: 175 °C
Gęstość: 1,194 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 78 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00005412
Numer CAS: 1003-04-9
Numer WE (dawny EINECS): 213-698-9