Drukuj
N-(1-Naphthyl)formamide 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR55038-25G OR55038-5G
APOSOR55038-25GEA 1380 PLN
APOSOR55038-25G APOSOR55038-5G
N-(1-Naphthyl)formamide 99%
N-(1-Naphthyl)formamide
Formuła: C₁₁H₉NO
Temp. Wrzenia: 140 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00086455
Numer CAS: 6330-51-4