Drukuj
1-Chloro-2-naphthol 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 1-Chloronaphthalen-2-ol
OR55036-1G OR55036-25G OR55036-5G
APOSOR55036-1GEA 110 PLN
APOSOR55036-1G APOSOR55036-25G APOSOR55036-5G
1-Chloro-2-naphthol 97%
1-Chloro-2-naphthol
Formuła: C₁₀H₇ClO
MW: 178.62 g/mol
Temp. Wrzenia: 157 °C/15.75mmHg
Temp. topnienia: 68 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00997084
Numer CAS: 633-99-8