Drukuj
5-Allyl-3-methoxysalicylaldehyde
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 5-Allyl-2-hydroxy-3-methoxybenzaldehyde
OR55035-1G OR55035-5G
APOSOR55035-1GEA 255 PLN
APOSOR55035-1G APOSOR55035-5G
5-Allyl-3-methoxysalicylaldehyde
5-Allyl-3-methoxysalicylaldehyde
Formuła: C₁₁H₁₂O₃
Temp. Wrzenia: 167 °C/9,75mmHg
Temp. topnienia: 48 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD06408022
Numer CAS: 22934-51-6