Drukuj
kwas laurynowy 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR55016-1KG OR55016-25KG OR55016-5KG
APOSOR55016-1KGEA 329 PLN
APOSOR55016-1KG APOSOR55016-25KG APOSOR55016-5KG
kwas laurynowy 98%
kwas laurynowy
Formuła: C₁₂H₂₄O₂
Temp. Wrzenia: 225 °C/100mmHg
Temp. topnienia: 44…46 °C
Gęstość: 0,883 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 160–165 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002736
Numer CAS: 143-07-7
Numer WE (dawny EINECS): 205-582-1