Drukuj
Karbaminian tert-butylu 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Carbamic acid tert-butyl ester
OR55005-100G OR55005-25G OR55005-500G
APOSOR55005-100GEA 145 PLN
APOSOR55005-100G APOSOR55005-25G APOSOR55005-500G
Karbaminian tert-butylu 98%
Karbaminian tert-butylu
Formuła: C₅H₁₁NO₂
MW: 117.15 g/mol
Temp. topnienia: 105…110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007962
Numer CAS: 4248-19-5
Numer WE (dawny EINECS): 224-209-3