Drukuj
(S)-2,3-Diaminopropanoic acid hydrochloride 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: H-Dap-OH.HCl, H-Dap-OH·HCl, L-3-Aminoalanine Hydrochloride, (S)-2,3-Diaminopropionic acid monohydrochloride
OR5495-100G OR5495-25G
APOSOR5495-100GEA 1470 PLN
APOSOR5495-100G APOSOR5495-25G
(S)-2,3-Diaminopropanoic acid hydrochloride 98%
(S)-2,3-Diaminopropanoic acid hydrochloride
Formuła: C₃H₈N₂O₂·HCl
MW: 140.6 g/mol
Temp. topnienia: 231…233 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00065497
Numer CAS: 1482-97-9