Drukuj
5-Azaindol 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine, 1H-Pyrrolo[2,3-d]pyridine
OR5493-1G OR5493-5G OR5493-25G
APOSOR5493-1GEA 110 PLN
APOSOR5493-1G APOSOR5493-5G APOSOR5493-25G
5-Azaindol 98%
5-Azaindol
Formuła: C₇H₆N₂
Temp. Wrzenia: 132 °C/0,22mmHg
Temp. topnienia: 113 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00955936
Numer CAS: 271-34-1