Drukuj
trans-1,4-Diaminocyclohexane 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: trans-Hexahydro-1,4-phenylenediamine, trans-Cyclohexane-1,4-diamine, trans-1,4-Cyclohexanediamine
OR5492-100G OR5492-500G
APOSOR5492-100GEA 377 PLN
APOSOR5492-100G APOSOR5492-500G
trans-1,4-Diaminocyclohexane 97%
trans-1,4-Diaminocyclohexane
Formuła: C₆H₁₄N₂
MW: 114.19 g/mol
Temp. Wrzenia: 197 °C
Temp. topnienia: 68…72 °C
Temp. Zapłonu: 71 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00075174
Numer CAS: 2615-25-0
Jednostka: 3259
ADR: 8 II