Drukuj
4-Bromo-1,2-dichlorobenzen 98+%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR5488-100G OR5488-250G OR5488-25G OR5488-500G
APOSOR5488-100GEA 124 PLN
APOSOR5488-100G APOSOR5488-250G APOSOR5488-25G APOSOR5488-500G
4-Bromo-1,2-dichlorobenzen 98+%
4-Bromo-1,2-dichlorobenzen
Formuła: C₆H₃BrCl₂
Temp. Wrzenia: 140…142 °C/30mmHg
Temp. topnienia: 22…25 °C
Gęstość: 1,781 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 87 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00040849
Numer CAS: 18282-59-2
Numer WE (dawny EINECS): 242-160-6