Drukuj
3-(Methylsulphonyl)benzoic acid 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR5476-100G OR5476-25G OR5476-5G
APOSOR5476-100GEA 1930 PLN
APOSOR5476-100G APOSOR5476-25G APOSOR5476-5G
3-(Methylsulphonyl)benzoic acid 97%
3-(Methylsulphonyl)benzoic acid
Formuła: C₈H₈O₄S
Temp. topnienia: 230…238 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00216488
Numer CAS: 5345-27-7