Drukuj
Furosemide
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 5-(Aminosulphonyl)-4-chloro-2-[(2-furanylmethyl)amino]benzoic acid, 4-Chloro-N-furfuryl-5-sulphamoylanthranilic acid
OR5475-100G OR5475-25G OR5475-5G
APOSOR5475-100GEA 1010 PLN
APOSOR5475-100G APOSOR5475-25G APOSOR5475-5G
Furosemide
Furosemide
Formuła: C₁₂H₁₁ClN₂O₅S
MW: 330.74 g/mol
Temp. topnienia: 220 °C (temp. rozkładu)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010549
Numer CAS: 54-31-9
Numer WE (dawny EINECS): 200-203-6