Drukuj
3-(Dimetyloamino)-1-propanol 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 3-(Dimethylamino)propan-1-ol, 3-Dimethylamino-1-propanol
OR5472-100G OR5472-25G OR5472-5G
APOSOR5472-100GEA 1600 PLN
APOSOR5472-100G APOSOR5472-25G APOSOR5472-5G
3-(Dimetyloamino)-1-propanol 98%
3-(Dimetyloamino)-1-propanol
Formuła: C₅H₁₃NO
MW: 103.16 g/mol
Temp. Wrzenia: 163…164 °C
Temp. topnienia: –35 °C
Gęstość: 0.88 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 58
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002945
Numer CAS: 3179-63-3
Jednostka: 2734
ADR: 8+3 II