Drukuj
5-Amino-2-bromopirydyna 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 6-Bromopyridin-3-amine, 2-Bromopyridin-5-amine, 3-Amino-6-bromopyridine, 2-Bromo-5-pyridylamine
OR5471-1G OR5471-25G OR5471-5G
APOSOR5471-1GEA 73.1 PLN
APOSOR5471-1G APOSOR5471-25G APOSOR5471-5G
5-Amino-2-bromopirydyna 99%
5-Amino-2-bromopirydyna
Formuła: C₅H₅BrN₂
Temp. topnienia: 74…79 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01646116
Numer CAS: 13534-97-9