Drukuj
Glycine benzyl ester hydrochloride (H-Gly-OBzl.HCl) 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: H-Gly-OBzl·HCl, H-DL-Gly-OBzl hydrochloride, Benzyl glycinate hydrochloride, H-DL-Gly-OBzl.HCl
OR54703-100G OR54703-25G OR54703-5G OR54703-500G
APOSOR54703-100GEA 496 PLN
APOSOR54703-100G APOSOR54703-25G APOSOR54703-5G APOSOR54703-500G
Glycine benzyl ester hydrochloride (H-Gly-OBzl.HCl) 95%
Glycine benzyl ester hydrochloride (H-Gly-OBzl.HCl)
Formuła: C₉H₁₂ClNO₂
MW: 201.65 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00035442
Numer CAS: 2462-31-9