Drukuj
2-Methyl-5-isopropylaniline
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 5-Isopropyl-2-methylaniline, 2-Amino-p-cymene, 5-Isopropyl-o-toluidine
OR54679-1G OR54679-5G OR54679-25G
APOSOR54679-1GEA 110 PLN
APOSOR54679-1G APOSOR54679-5G APOSOR54679-25G
2-Methyl-5-isopropylaniline
2-Methyl-5-isopropylaniline
Formuła: C₁₀H₁₅N
MW: 149.24 g/mol
Gęstość: 0.95 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00044503
Numer CAS: 2051-53-8