Drukuj
4-Iodophenylboronic acid 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: (4-Iodophenyl)boronic acid, Dihydroxy(4-iodophenyl)borane, 4-Iodobenzeneboronic acid, (4-Iodophenyl)metaboric acid
OR5466-5G OR5466-1G
APOSOR5466-5GEA 211 PLN
APOSOR5466-5G APOSOR5466-1G
4-Iodophenylboronic acid 97%
4-Iodophenylboronic acid
Formuła: C₆H₆BIO₂
MW: 247.83 g/mol
Temp. topnienia: 322…326 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01319014
Numer CAS: 5122-99-6