Drukuj
2,4-Dichloropirymidyna 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR5465-250G OR5465-100G OR5465-25G
APOSOR5465-250GEA 508 PLN
APOSOR5465-250G APOSOR5465-100G APOSOR5465-25G
2,4-Dichloropirymidyna 97%
2,4-Dichloropirymidyna
Formuła: C₄H₂Cl₂N₂
Temp. Wrzenia: 101 °C/23mmHg
Temp. topnienia: 57…61 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006061
Numer CAS: 3934-20-1
Numer WE (dawny EINECS): 223-508-6