Drukuj
5,5'-Dibromo-2,2'-bithiophene 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR54634-100G OR54634-25G OR54634-5G
APOSOR54634-100GEA 1590 PLN
APOSOR54634-100G APOSOR54634-25G APOSOR54634-5G
5,5'-Dibromo-2,2'-bithiophene 98%
5,5'-Dibromo-2,2'-bithiophene
Formuła: C₈H₄Br₂S₂
Temp. topnienia: 144…146 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00219110
Numer CAS: 4805-22-5