Drukuj
(S)-(-)-2-Chlorobutyric acid
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR54621-1G OR54621-5G
APOSOR54621-1GEA 1140 PLN
APOSOR54621-1G APOSOR54621-5G
(S)-(-)-2-Chlorobutyric acid
(S)-(-)-2-Chlorobutyric acid
Formuła: C₄H₇ClO₂
Temp. Wrzenia: 90…92 °C/12mmHg
Gęstość: 1,19 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 112 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00067099
Numer CAS: 32653-32-0
Jednostka: 3265
ADR: 8,II