Drukuj
Acetal dietylowy aldehydu propiolowego 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Propargylaldehyde diethyl acetal, 3,3-Diethoxypropyne, Propioaldehyde diethyl acetal, Propynal diethyl acetal, 3,3-Diethoxy-1-propyne, 3,3-Diethoxyprop-1-yne
OR54615-25G OR54615-5G OR54615-100G
APOSOR54615-25GEA 218 PLN
APOSOR54615-25G APOSOR54615-5G APOSOR54615-100G
Acetal dietylowy aldehydu propiolowego 95%
Acetal dietylowy aldehydu propiolowego
Formuła: C₇H₁₂O₂
MW: 128.17 g/mol
Temp. Wrzenia: 138…139.5 °C
Gęstość: 0.894 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 31 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00009237
Numer CAS: 10160-87-9
Jednostka: 1993
ADR: 3 III