Drukuj
Ethyl-3-methylcrotonate 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 3,3-Dimethylacrylic acid ethyl ester, Ethyl 3,3-Dimethylacrylate, Ethyl 3-methylbut-2-enoate, 3-Methyl-2-butenoic acid ethyl ester, 3-Methylcrotonic acid ethyl ester, Ethyl 3-Methyl-2-butenoate
OR54610-100G OR54610-25G
APOSOR54610-100GEA 574 PLN
APOSOR54610-100G APOSOR54610-25G
Ethyl-3-methylcrotonate 98%
Ethyl-3-methylcrotonate
Formuła: C₇H₁₂O₂
MW: 128.17 g/mol
Gęstość: 0.92 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 43 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009187
Numer CAS: 638-10-8
Jednostka: 3272
ADR: 3 III