Drukuj
Kwas oksamowy 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-Amino-2-oxoacetic acid
OR54598-100G OR54598-25G
APOSOR54598-100GEA 1760 PLN
APOSOR54598-100G APOSOR54598-25G
Kwas oksamowy 98%
Kwas oksamowy
Formuła: C₂H₃NO₃
MW: 89.05 g/mol
Temp. topnienia: 207…210 °C (temp. rozkładu)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008006
Numer CAS: 471-47-6